Merck
117706
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene
98%
Szinonimák:
Ethynylbenzene
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CCH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.13
Beilstein:
605461
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőznyomás
17.6 mmHg ( 37.7 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
szennyeződések
<1% 1,4-dioxane
törésmutató
n20/D 1.549 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: insoluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
sűrűség
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Phenylacetylene is an aromatic organic compound frequently employed in Sonogashira coupling reactions. Phenylacetylene undergoes polymerization catalyzed by Rh and Pt complexes to form polyphenylacetylene.
Alkalmazás
Phenylacetylene was used in a study to investigate the mechanism of product formation during the palladium-catalysed phenylacetylene oxidative carbonylation reaction.
Terminal acetylene used in the conversion of nitrones to alkynyl hydroxyl amines in the presence of trimethylaluminum..
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rhodium and platinum complexes as catalysts for the polymerization of phenylacetylene.
Furlani A, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 24(5), 991-1005 (1986)
Tetrahedron Letters, 48, 1457-1457 (2007)
Katarina Novakovic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 10(5), 749-753 (2008-02-07)
This paper reports on the influence of oscillations on product selectivity as well as the dynamics of product formation during the palladium-catalysed phenylacetylene oxidative carbonylation reaction in a catalytic system (PdI2, KI, Air, NaOAc in methanol). The occurrence of the
Zhuofeng Ke et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(37), 15418-15429 (2012-09-13)
Artificial metalloenzyme, composed of metal complex(es) and a host protein, is a promising way to mimic enzyme catalytic functions or develop novel enzyme-like catalysis. However, it is highly challenging to unveil the active site and exact reaction mechanism inside artificial
Zhouqing Xu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(46), 5736-5738 (2012-05-09)
[8+12]-metallamacrocycle-based 3D frameworks {[Cu(4)(pbt)(2)(SO(4))(2)(DMF)(2)(CH(3)OH)]·7H(2)O·DMF}(n) (1) and [12]-macrocycle 3D {[Cu(2)(pbt)(SO(4))(DMSO)(CH(3)OH)(2)]·5H(2)O·CH(3)OH}(n) (2) have been obtained. Both complexes display antiferromagnetic couplings and high catalytic activity in the oxidative coupling reaction of 1-ethynylbenzene and oxazolidin-2-one.