Merck
Ugrás ide:
199877
Lithium aluminum hydride
greener alternative
powder, reagent grade, 95%
Szinonimák:
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
Önnek/CikkszámElérhetőségÁr
10 g
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
12 000 Ft
25 g
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
21 600 Ft
100 g
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
75 000 Ft
500 g
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
252 000 Ft
1 kg
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
461 000 Ft
Erről a tételről
Lineáris képlet:
LiAlH4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
37.95
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-877-9
MDL number:
UNSPSC Code:
12352306
Assay:
95%
Grade:
reagent grade
Form:
powder
12 000 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Egyedi megrendelés leadása
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
125 °C (dec.) (lit.)
greener alternative category
SMILES string
[Li].[AlH3]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
InChI key
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
General description
Atomic number of base material: 3
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Application
Lithium aluminum hydride (LiAlH4) is an effective reducing agent that can be used in chemical synthesis to reduce esters, carboxylic acids, acyl chlorides, aldehydes, epoxides, and ketones into the corresponding alcohols. In addition, amide, nitro, nitrile, imine, oxime, and azide compounds are converted into amines.
LiAlH4 is a promising substance for hydrogen storage applications. Its properties include high gravimetric and volumetric hydrogen densities . It can also be used as a reducing agent in the preparation of reduced graphene oxide (rGO).
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 1
Ez a tétel
3234036242162420
form
powder
form
pellets
form
tablet (5 g each)
form
solid
assay
95%
assay
95%
assay
≥97.0% (gas-volumetric)
assay
≥97.0% (gas-volumetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
mp
125 °C (dec.) (lit.)
mp
125 °C (dec.) (lit.)
mp
125 °C (dec.) (lit.)
mp
125 °C (dec.) (lit.)
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium aluminum hydride
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Tárolási osztály
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react. 1
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
16853-85-3
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Why is Lithium Aluminum Hydride, #199877, not packaged in a rigid container in the USA? The web site says it is packaged in plastic bags in Europe. The sample we received was in a plastic bag (in an outer can).
    1 answer
    1. The 10G and 25G sizes are packaged in amber glass bottles in an overpack safety can. The 100G, 500G, and 1KG sizes are packaged in polyamide bags, then placed in a re-sealable paint-style can, followed by an overpack safety can. Currently, this is the packaging schematic for all materials, globally.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?