Fontos dokumentumok
205699
Palladium on carbon
extent of labeling: 10 wt. % loading, matrix activated carbon support
Szinonimák:
Pd/C
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
a címkézés mértéke
10 wt. % loading
Mátrix
activated carbon support
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Alkalmazás
- Stille reaction
- Hydrogenation reactions
- Suzuki-Miyaura cross-coupling and Heck-Mizoroki reactions
- Deoxygenation
- Oxidation reactions
- Coupling reactions
It can also be used as:
- A catalyst for hydrodechlorination of dichlorodifluoromethane (CCl2F2), which is a known greenhouse gas,
- A catalyst for Heck reactions of aryl halides in ionic liquids
- An anode catalyst for the fabrication of direct formic acid fuel cells (DFAFC)
- A cost-effective electrocatalyst for the oxidation of methanol
- In the catalytic hydrogenation of chemical hydrides for the production of hydrogen
- A catalyst in Suzuki-Mayaura reaction
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)