Merck
213462
Sodium borohydride
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Sodium tetrahydridoborate
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Lineáris képlet:
NaBH4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
37.83
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
EC Number:
241-004-4
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
InChI key
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
SMILES string
[BH4-].[Na+]
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
General description
Sodium borohydride, also known as sodium tetrahydridoborate, is a highly basic boron hydride that is commonly used as a reducing agent. It reacts very slowly with water and acts as a catalyst and stabilizer.
Application
Sodium borohydride can be used as a reducing agent for the:
  • Synthesis of cobalt (II, III) oxide (Co3O4) from cobalt chloride (CoCl2) via a co-reduction process.
  • Solvent-free reduction of aldehydes and ketones to alcohols in the presence of solid acid as an activator.
  • Reductive amination of carbonyl compounds to secondary amines in the presence of silica-gel-supported sulfuric acid as a catalyst.
  • Raney nickel-catalyzed reduction of aromatic nitro compounds to aromatic amines.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
supp_hazards
Tárolási osztály
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sodium borohydride versus ammonia borane, in hydrogen storage and direct fuel cell applications
Umit DB,et al.
Energy & Environmental Science, 2, 627-637 (2009)
Dinesh Bhalothia et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(7) (2019-07-25)
Herein, ternary metallic nanocatalysts (NCs) consisting of Au clusters decorated with a Pt shell and a Ni oxide core underneath (called NPA) on carbon nanotube (CNT) support were synthesized by combining adsorption, precipitation, and chemical reduction methods. By a retrospective
Magnetic Co 3 O 4/reduced graphene oxide nanocomposite as a superior heterogeneous catalyst for one-pot oxidative esterification of aldehydes to methyl esters
Vineeta P,et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 88567-88573 (2015)
Kinetics of Ru-catalyzed sodium borohydride hydrolysis
JS Z,et al.
Journal of Power Sources, 164, 772-781 (2007)
Nicholas A Harris et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 38(42), 8922-8942 (2018-08-29)
Stress is a precipitating agent in neuropsychiatric disease and initiates relapse to drug-seeking behavior in addicted patients. Targeting the stress system in protracted abstinence from drugs of abuse with anxiolytics may be an effective treatment modality for substance use disorders.
Cikkek
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.