Fontos dokumentumok
223794
Vanadium(V) oxide
≥98%
Szinonimák:
Divanadium pentaoxide, Divanadium pentoxide, Pentaoxodivanadium, Vandia
Teszt
≥98%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: vanadium
reagent type: catalyst
mp
690 °C (lit.)
sűrűség
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[V](=O)O[V](=O)=O
InChI
1S/5O.2V
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Lact. - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system, Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.