Méret kiválasztása
15 700,00 Ft
46 500,00 Ft
83 500,00 Ft
15 700,00 Ft
Erről a tételről
Ugrás ide:
Minőségi szint
Forma
powder or crystals
molekulatömeg
average Mw 146,000-186,000
leeső golyó
40-50 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
1 of 4
Ez a tétel | 363073 | 348406 | 563900 |
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form crystalline powder, crystals or granules | form powder or crystals | form powder or crystals |
| mol wt average Mw 146,000-186,000 | mol wt average Mw 31,000-50,000 | mol wt average Mw 13,000-23,000 | mol wt average Mw 130,000 |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| falling ball 40-50 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.) | falling ball 5.2-6.2 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.) | falling ball 3.5-4.5 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.) | falling ball 56-68 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.) |
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Discover hydrogels, biocompatible materials for drug delivery, tissue engineering, wound care, and 3D bioprinting in innovative biomedical applications