If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Ugrás ide:
Méret kiválasztása
| Önnek/Cikkszám | Elérhetőség | Ár |
|---|---|---|
5 g | Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz. | 18 600 Ft |
25 g | Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz. | 20 200 Ft |
100 g | Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz. | 36 600 Ft |
6 x 25 g | Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz. | 85 800 Ft |
500 g | Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz. | 109 000 Ft |
6 x 100 g | Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz. | 203 000 Ft |
2 kg | Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz. | 395 000 Ft |
Erről a tételről
18 600 Ft
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
powder
contains
0.45-0.70% Magnesium carbonate as anticaking agent
reaction suitability
reagent type: reductant
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤100 ppm Silica
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
cation traces
Fe: ≤5 ppm
greener alternative category
, Enabling
SMILES string
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChI key
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- To prepare saturated alcohols by the reduction of conjugated aldehydes and ketones.
- Along with Raney nickel for the reduction of aromatic nitro compounds to arylamines.
- In the synthesis of secondary amines by reductive amination of ketones and aldehydes in the presence of an acid catalyst.
- In the synthesis of δ and γ lactones by the reduction of cyclic anhydrides.
- For the chemoselective reduction of N -protected amino acids and peptides to corresponding alcohols.
Legal Information
1 of 1
Ez a tétel | |||
|---|---|---|---|
| description powder, ≥98.0% | description granular, 99.99% trace metals basis | description granular, 10-40 mesh, 98% | description ReagentPlus®, 99% |
| form powder | form granular | form granular | form powder |
| assay ≥98.0% | assay 99.99% trace metals basis | assay 98% | assay 99% |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| impurities ≤100 ppm Silica | impurities - | impurities - | impurities - |
| mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) |
| cation traces Fe: ≤5 ppm | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium borohydride
signalword
Danger
hcodes
supp_hazards
Tárolási osztály
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-