Fontos dokumentumok
480886
Sodium borohydride
granular, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Sodium tetrahydridoborate
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
granular
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.