Merck
563900
Poly(vinyl alcohol)
average Mw 130,000, 99+% hydrolyzed
Szinonimák:
PVA
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Lineáris képlet:
[-CH2CHOH-]n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
NACRES:
NA.23
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Forma
powder or crystals
molekulatömeg
average Mw 130,000
leeső golyó
56-68 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Poly(vinyl alcohol) (PVA) is a vinyl based water soluble polymer that can be used as a non-ionic surface active agent. It can also be used as a biodegradable polymer and can be incorporated in adhesives, coatings, textiles, ceramics and cosmetics. Its properties include good transparency, chemical resistance, toughness and anti-electrostatic properties.
Alkalmazás
PVA can be used in a variety of applications such as:
  • a blended membrane for separation of gases
  • a proton conducting membrane for the development of fuel cells
  • hydrogels in tissue engineering
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Relationship between micro-porosity, water permeability and mechanical behavior in scaffolds for cartilage engineering
Vikingsson L, et al.
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 48(2), 60-69 (2015)
Plastics Materials, 386-397 (1999)
Compostable Polymer Properties and Packaging Applications
Plastic Films in Food Packaging, 217-248 (2013)
Cross-linked poly (vinyl alcohol)/sulfonated nanoporous silica hybrid membranes for proton exchange membrane fuel cell
Beydaghi H, et al.
Journal of Nanostructure in Chemistry, 4(2), 97-97 (2014)
Effect of functionalized silica particles on cross-linked poly (vinyl alcohol) proton conducting membranes
Navarra MA, et al.
J. Appl. Electrochem., 38(7), 931-938 (2008)