Merck
586617
Sigma-Aldrich
Acrylamide-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Szinonimák:
2-Propenamide-1,2,3-13C3
Slide 1 of 3
Méret kiválasztása
20 MG
333 000,00 Ft
50 MG
630 000,00 Ft
333 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
További információk kérése
Erről a tételről
Lineáris képlet:
H213C=13CH13CONH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
Forma
crystals
technika/technikák
protein expression: suitable
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
N[13C](=O)[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1+1,2+1,3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRPVXLWXLXDGHG-VMIGTVKRSA-N
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
586641649694489476
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
bio NMR: suitable
assay
98% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
≥97% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
M+3
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
-
form
-
form
liquid
Általános leírás
Acrylamide-13C3 is an isotopic analogue acrylamide.
Alkalmazás
Acrylamide-13C3 is used
to identify the formation of acrylamide in various food stuffs.
as an internal standard for the quantitative analysis of acrylamide in food samples using single stage LC/MS.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Magnus Jezussek et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(27), 7866-7871 (2003-12-24)
Acrylamide (AA) was found to form a stable thioether in reasonable yields (45-50%) when reacted with 2-mercaptobenzoic acid at 20 degrees C for 3 h. On the basis of this finding and using [(13)C(3)]-acrylamide as the internal standard, a sensitive
Eden Tareke et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 50(17), 4998-5006 (2002-08-09)
Reaction products (adducts) of acrylamide with N termini of hemoglobin (Hb) are regularly observed in persons without known exposure. The average Hb adduct level measured in Swedish adults is preliminarily estimated to correspond to a daily intake approaching 100 microg
Nira Muttucumaru et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 61(27), 6734-6742 (2013-06-19)
Nitrogen (N) fertilizer is used routinely in potato (Solanum tuberosum) cultivation to maximize yield. However, it also affects sugar and free amino acid concentrations in potato tubers, and this has potential implications for food quality and safety because free amino