Fontos dokumentumok
W373702
Vanillyl alcohol
≥98%, FG
Szinonimák:
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol, NSC 3993, Vanillyl alcohol
About This Item
Kosher
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
leírás
Natural occurrence: Beer
Teszt
≥98%
mp
110-117 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
creamy; sweet; vanilla
SMILES string
COc1cc(CO)ccc1O
InChI
1S/C8H10O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-4,9-10H,5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZENOXNGFMSCLLL-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor