Merck
100105
A23187 free acid
from Streptomyces chartreusensis, ≥98% (TLC), solid, mitochondrial ATPase inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
A23187, Free Acid, Streptomyces chartreusensis, Calcimycin
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H37N3O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
523.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.77
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
A23187, Free Acid, Streptomyces chartreusensis, A mobile ion-carrier that forms stable complexes with divalent cations.
Minőségi szint
leírás
Merck USA index - 14, 1639
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: soluble
methanol: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[nH]1c(ccc1)C(=O)C([C@H]2OC3(O[C@H]([C@H](CC3)C)Cc4nc5c([o]4)ccc(c5C(=O)O)NC)[C@@H](C[C@H]2C)C)C
InChI
1S/C29H37N3O6/c1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35/h6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35)/t15-,16+,17+,18?,22-,27-,29?/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HIYAVKIYRIFSCZ-CVXKHCKVSA-N
Általános leírás
A mobile ion-carrier that forms stable complexes with divalent cations. Useful for increasing intracellular Ca2+ levels. Also acts as an uncoupler of oxidative phosphorylation and inhibitor of mitochondrial ATPase activity. An antibiotic with weak activity against Gram positive bacteria. Also induces apoptosis in mouse lymphoma cell line (S49); however, A23187 has been shown to block apoptosis in other systems, such as when interleukin-3 (IL-3) is withdrawn from IL-3-dependent cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Mitochondrial ATPase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Elkészítési megjegyzés
For use in aqueous systems, preparation of a 100 mM stock in DMSO is recommended. Microliter amounts of this solution can then be added to H₂O with rapid mixing (e.g. 10 µl into 5 ml of H₂O). In aqueous systems, the ionophore aggregates over time.
Egyéb megjegyzések
Caron-Leslie, L.A., et al. 1994. FASEB J.8, 639.
Saunders, M.J., and Hepler, P.K. 1982. Science217, 943.
Pressman, B.C. 1976. Annu. Rev. Biochem. 45,501.
Pfeiffer, D.R., et al. 1974. Biochemistry 13, 4007.
Reed, P.W., and Lardy, H.A. 1972. J. Biol. Chem. 247, 6970.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Toxicity: Standard Handling (A)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3