Merck
1.06400
SAFC
Sodium chloride
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Szinonimák:
Halite, NaCl
About This Item
Lineáris képlet:
NaCl
CAS Number:
Molekulatömeg:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-598-3
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Ügynökség
BP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
gőznyomás
1.3 hPa ( 865 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
solid
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C/1013 hPa
mp
801 °C (lit.)
oldhatóság
358 g/L
sűrűség
2.17 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
1.162241.041631613804
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, USP, Ph. Eur.
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
agency
-
form
solid
form
solid
form
granular
form
-
density
2.17 g/cm3 at 20 °C
density
2.17 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
solubility
358 g/L
solubility
358 g/L
solubility
-
solubility
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Sodium chloride is a mineral salt with broad range of applications in pharmaceutical formulations. It is typically used as an osmotic agent in liquid dosage forms e.g. for preparation of isotonic formulations, as bulking or coating agent for solid dosage forms, as well as for semi-solid dosage forms like creams.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1