Merck
1.06432
SAFC
tri-Sodium citrate dihydrate
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, E 331
Szinonimák:
Sodium citrate tribasic dihydrate, Trisodium Citrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate, Trisodium citrate dihydrate
Méret kiválasztása
1 KG
16 900,00 Ft
5 KG
53 000,00 Ft
25 KG
173 000,00 Ft
50 KG
309 000,00 Ft
16 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Request a Bulk OrderMinta igénylése
Értesítést kérek
E-mailben értesítést kérek, ha a tétel készen áll a kiszállításra.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 KG
16 900,00 Ft
5 KG
53 000,00 Ft
25 KG
173 000,00 Ft
50 KG
309 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
294.10
Beilstein:
6104939
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
E szám:
E331
EC index szám:
200-675-3
16 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Request a Bulk OrderMinta igénylése
Értesítést kérek
E-mailben értesítést kérek, ha a tétel készen áll a kiszállításra.
Ügynökség
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
crystalline
solid
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.1, (2) 4.8, (3) 6.4
mp
150 °C (anhydrous substance)
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
tri-Sodium citrate dihydrate is typically used as a citrate buffer system component for biomolecule downstream chromatography steps or final liquid formulation.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Mi az Emprove® program?
Az Emprove® Program egy olyan rendszer, amely átfogó és alapos dokumentációt biztosít szűrőinkről és egyszer használatos komponenseinkről, gyógyszeripari alapanyagainkról és a kiindulási anyagainkról.
Material Qualification Dossier
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Quality Management Dossier (Open Access)
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Quality Management Dossier (Open Access)
Ingyenes – jelentkezzen be a letöltéshez
Operational Excellence Dossier
Előfizetéssel vagy térítés ellenében érhető el
Operational Excellence Dossier
Előfizetéssel vagy térítés ellenében érhető el
Itt tájékozódhat az Emprove® Program előfizetése által nyújtott előnyökről Tudjon meg többet az előnyökről
Miért nem elérhetők ezek a dokumentumok?
Az Emprove® mappák olyan információkat tartalmaznak, amelyek támogatják a gyógyszergyártók regisztrációs folyamatát és kockázatértékelési tevékenységét, továbbá bizalmas információkat is tartalmaznak. Kérjük, elérhetőségeink, ha hozzáférést szeretne kapni.