1.06446
tri-Sodium citrate dihydrate
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, E 331
Szinonimák:
Sodium citrate tribasic dihydrate, Trisodium Citrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate, Trisodium citrate dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
powder
solid
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (anhydrous substance)
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1