Fontos dokumentumok
114700
Sigma-Aldrich
Activin A
HumanRecombinant CHO Cells
Szinonimák:
ACVR2, Activin receptor type-A
Méret kiválasztása
10 μG
152 200,00 Ft
152 200,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. augusztus 15.részletek
Tömeges megrendelés kérése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 μG
152 200,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.28
152 200,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. augusztus 15.részletek
Tömeges megrendelés kérése
Minőségi szint
Forma
lyophilized
tárolási körülmény
OK to freeze
oldhatóság
soluble (Reconstitute to a concentration >=10 µg/ml with sterile PBS containing >=0.1% HSA or BSA.)
tárolási hőmérséklet
−70°C
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
A4362SRP3003SRP6556
Sigma-Aldrich
114700
Activin A
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Általános leírás
Recombinant, human activin A (disulfide-linked homodimer of two 116-amino acid residue βA subunits) expressed in CHO cells. Mature βA-monomer lacks a potential N-linked glycosylation site and has a calculated molecular mass of 13 kDa. Activins are members of the TGF-β superfamily and have been shown to play an important role in the regulation of homonogenesis, cellular homeostasis, and differentiation programs.