Merck
116765
Adenosine A 2A/A1 Receptor Antagonist
The Adenosine A2A/A1 Receptor Antagonist controls the biological activity of Adenosine A2A/A1 Receptor. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Szinonimák:
Adenosine A 2A/A1 Receptor Antagonist
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H22N4O3 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
475.37
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
Adenosine A 2A/A1 Receptor Antagonist, The Adenosine A2A/A1 Receptor Antagonist controls the biological activity of Adenosine A2A/A1 Receptor. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
SMILES string
NC(N=C1C2=CC=CC=C2)=NC(C3=C4C=CC(OCCN5CCOCC5)=C3)=C1C4=O
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
light yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, yellow
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
General description
A blood-brain barrier-permeant indenopyrimidinone that acts as a dual A1/A2A antagonist (Ki = 48.2 and 6.5 nM, respectively, against agonist-induced cAMP response in A1- or A2A-expressing CHO-K1 cells) and effectively reverses D2 antagonist haloperidol- (1 mg/kg; s.c.) induced catalepsy in both rats and mice (ED50 = 0.3 and <0.1 mg/kg, respectively) in vivo by simultaneously reversing A1-mediated inhibition of DA (Dopamine) release and A2A-dependent inhibition of D2 receptor response to DA.
The Adenosine A2A/A₁ Receptor Antagonist controls the biological activity of Adenosine A2A/A₁ Receptor. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Other Notes
Shook, B.C., et al. 2012. J. Med. Chem.55, 1402.
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c