Merck
116850
Adenylyl Cyclase Type V Inhibitor, NKY80
The Adenylyl Cyclase Type V Inhibitor, NKY80, also referenced under CAS 299442-43-6, controls the biological activity of Adenylyl Cyclase Type V. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Szinonimák:
Adenylyl Cyclase Type V Inhibitor, NKY80, 2-Amino-7-(furanyl)-7,8-dihydro-5(6H)-quinazolinone
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
5 MG
39 000,00 Ft
39 000,00 Ft
Available to ship TODAYrészletek
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H11N3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
229.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
pale orange
oldhatóság
DMSO: 200 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Nc1nc2c(cn1)C(=O)CC(C2)c3[o]ccc3
InChI
1S/C12H11N3O2/c13-12-14-6-8-9(15-12)4-7(5-10(8)16)11-2-1-3-17-11/h1-3,6-7H,4-5H2,(H2,13,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SOJUSNIBPPMLCC-UHFFFAOYSA-N
Kapcsolódó kategóriák
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
182200260964401482
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Általános leírás
A cell-permeable quinazolinone containing a non-nucleoside compound that acts as a potent, selective inhibitor of adenylyl cyclase (AC) type V isoform (IC50 = 8.3 µM, 132 µM and 1.7 mM for type V, III and II, respectively) in the presence of Gsα GTPγS-Forskolin. Displays ~210-fold greater selectivity for type V over the type II isoform. The inhibition is non-competitive with respect to ATP and Forskolin. Regulates the AC catalytic activity in heart and lung tissues.
A cell-permeable, non-nucleoside compound that acts as a potent, and selective inhibitor of adenylyl cyclase (AC) type V (IC50 = 8.3 µM, 132 µM and 1.7 mM for type V, III and II, respectively) in the presence of G5α GTPγS-Forskolin. Displays ~210-fold greater selectivity for type V over the type II isoform. The inhibition is non-competitive with respect to ATP and Forskolin. Reported to regulate AC catalytic activity in heart and lung tissues.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
Adenylate cyclase (AC) type V isoform
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 8.3 µM, 132 µM and 1.7 mM for type V, III and II, of adenylyl cyclase (AC), respectively, in the presence of Gsα GTPγS-Forskolin
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Elkészítési megjegyzés
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Onda, T., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 47785.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Toxicity: Standard Handling (A)
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Katja Baur et al.
Life science alliance, 7(7) (2024-05-09)
We recently reported that growth/differentiation factor 15 (GDF15) and its receptor GDNF family receptor alpha-like (GFRAL) are expressed in the periventricular germinal epithelium thereby regulating apical progenitor proliferation. However, the mechanisms are unknown. We now found GFRAL in primary cilia