Merck
Ugrás ide:
1.16890
Fractogel® EMD SO3⁻ (S) Resin
strong cation exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (20-40 µm)
Szinonimák:
Fractogel® EMD SO3⁻ (S)
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
CsomagméretCikkszámElérhetőségÁr
Erről a tételről
UNSPSC Code:
41115711
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető Lépjen kapcsolatba a szaktanácsadással
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
ligand
(Sulfoisobutyl)
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
resin
manufacturer/tradename
Calbiochem®
parameter
8 bar max. pressure, 80 cm/hr flow rate
matrix active group
methacrylate
mean particle size
20-40 um μm
capacity
150 mg binding capacity (lysozyme/ml of resin)
transition temp
flash point 35 °C (Does not sustain combustion.)
density
1.43 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
separation technique
strong cation exchange
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Packaging
  • 1.16882.0100: Fractogel® EMD SO3- (S) Resin 100ml
  • 1.16882.0010: Fractogel® EMD SO3- (S) Resin 10ml
  • 1.16882.0500: Fractogel® EMD SO3- (S) Resin 500ml
  • 1.16882.5000: Fractogel® EMD SO3- (S) Resin 5L
Analysis Note
Appearance: Milky turbid suspension, free from impurities (foreign particles)
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles,no agglomerates,no fines
Extractable matter (water): ≤ 0.05 %
Cerium: ≤ 10 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 5.0 bar
Particle size (d10): 20 - 28 µm
Particle size (d50): 24 - 34 µm
Particle size (d90): 28 - 38 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Protein binding capacity (lysozyme): 120 - 180 mg/ml
Functional test (c:d): ≤ 0.15
Functional test (b:a): ≤ 0.15
Functional test: Separation chymotrypsinogen A, cytochrom C and lysozyme
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Maradjon a GMP-nek megfelelő az Emprove® programmal
Gyorsítsa fel a minősítést, tartsa fenn a megfelelőséget, és takarítson meg időt az Emprove® Dossiers segítségével.
Dossiers Letöltés
Figyelem: az EmproveSuite.com oldalra kerül. Az Ön felhasználóneve és jelszava elkülönül a SigmaAldrich.com-tól, és különbözhet.
Regisztráljon ingyenesen, és perceken belül hozzáférhet az Emprove® Dossiers-hez. Frissítse előfizetési csomagját, hogy feloldhassa a fejlett és testreszabott tartalmakat a Emprove® Suite
Nem találja, amit keres? Látogasson el az Emprove® Program Súgó oldalára.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Dokumentumtár megtekintése
D L Boyle et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 296(2), 495-500 (2001-02-13)
Adenosine (ADO) is a homeostatic inhibitory autocoid that is released at sites of inflammation and tissue injury, and exerts anti-inflammatory effects via multiple interactions at ADO receptor subtypes. Inhibition of ADO kinase (AK) increases extracellular ADO concentrations and AK inhibitors
Jean De Vry et al.
European journal of pharmacology, 491(2-3), 137-148 (2004-05-14)
The chronic constriction injury model is a rat model of neuropathic pain based on a unilateral loose ligation of the sciatic nerve. The aim of the present study was to test its sensitivity to various clinically validated and experimental drugs.
M F Jarvis et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 295(3), 1156-1164 (2000-11-18)
Adenosine (ADO) is an inhibitory neuromodulator that can increase nociceptive thresholds in response to noxious stimulation. Inhibition of the ADO-metabolizing enzyme adenosine kinase (AK) increases extracellular ADO concentrations at sites of tissue trauma and AK inhibitors may have therapeutic potential