Merck
124034
Akt Inhibitor XV, Isozyme-Selective
The Akt Inhibitor XV, Isozyme-Selective controls the biological activity of Akt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
Akt Inhibitor XV, Isozyme-Selective, 5-Hydroxy-3-phenyl-2-(4-((4-(5-pyridin-2-yl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)piperdin-1-yl)methyl)phenyl)-1,6-naphthyridine
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C33H29N7O
Molekulatömeg:
539.63
UNSPSC Code:
12352200
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
Akt Inhibitor XV, Isozyme-Selective, The Akt Inhibitor XV, Isozyme-Selective controls the biological activity of Akt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
General description
A cell-permeable naphthyridinone compound that acts as an allosteric Akt1/2-selective inhibitor (IC50 = 3.5, 42, and 1900 nM against Akt1, Akt2, and Akt3, respectively) in a PH domain-dependent, but not ATP-competitive, manner, with little activity against a panel of more than 160 other kinases, including the related AGC family kinases (inactive at 10 µM against GSK, PDK1, PKA, PKC, and SGK). Effectively inhibits the basal Akt phosphorylation in cancer cells with deregulated Akt pathway activation, including the HCT116 colorectal carcinoma and a panel of breast cancer cell lines (IC50<500 nM), and suppresses Akt-dependent cell growth both in cultures in vitro (IC50 ≤1 µM) and in mice in vivo (50 to 100 mg/kg, SC). Although also referred to as AKTi-1/2, this is not the same compound as Akt Inhibitor XV (Cat. Nos. 124017 & 124018).
Other Notes
She, Q.B., et al. 2010. Cancer Cell18, 39.
Bilodeau, M.T., et al. 2008. Bioorg. Med. Chem. Lett.18, 3178.
She, Q.B, et al. 2008. PLoS One3, e3065.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c