1.37002
Citric acid
anhydrous powder, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Szinonimák:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Teszt
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
Forma
fine powder
solid
Jellemzők
RNase and DNase free
robbanási határérték
8 %, 65 °F
technika/technikák
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
szennyeződések
endotoxins, low
pH
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
bp
200 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
153-159 °C (lit.)
oldhatóság
water: 1330 g/L at 20 °C
sűrűség
1.665 g/cm3 at 18 °C
kation nyomok
Al: ≤0.2 ppm
Fe: ≤3 ppm
Pb: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
alkalmazás(ok)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
1 of 4
Ez a tétel | 1.00241 | A1202000 | 1134368 |
---|---|---|---|
application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
agency BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur. | agency BP, JP, Ph. Eur., USP | agency EP reference standard | agency - |
technique(s) API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
form fine powder, solid | form fine powder | form - | form - |
assay 99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric) | assay 99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric) | assay - | assay - |
solubility water: 1330 g/L at 20 °C | solubility 1330 g/L | solubility - | solubility water: 383 g/L at 25 °C |
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Due to its low microbial and endotoxin limits, Citric acid anhydrous Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1