Merck
1.37017
SAFC
Sodium chloride
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Szinonimák:
Halite, NaCl
Méret kiválasztása
1 KG
17 300,00 Ft
5 KG
27 700,00 Ft
3 KG
61 000,00 Ft
12 KG
63 300,00 Ft
25 KG
99 000,00 Ft
25 KG
127 000,00 Ft
100 KG
479 000,00 Ft
17 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Tömeges megrendelés kéréseMinta igénylése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 KG
17 300,00 Ft
5 KG
27 700,00 Ft
3 KG
61 000,00 Ft
12 KG
63 300,00 Ft
25 KG
99 000,00 Ft
25 KG
127 000,00 Ft
100 KG
479 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
NaCl
CAS Number:
Molekulatömeg:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-598-3
17 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Tömeges megrendelés kéréseMinta igénylése
Ügynökség
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
gőznyomás
1.3 hPa ( 865 °C)
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Forma
solid
Jellemzők
RNase and DNase free
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C/1013 hPa
mp
801 °C (lit.)
sűrűség
2.17 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
1613804S167931434-M
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
agency
BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
-
agency
meets analytical specifications of BP, meets analytical specifications of Ph. Eur., meets analytical specifications of USP
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
density
2.17 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
product line
-
vapor pressure
1.3 hPa ( 865 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 865 °C)
vapor pressure
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
vapor pressure
1 hPa ( 865 °C)
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Sodium chloride is a mineral salt with broad range of applications in pharmaceutical formulations. It is typically used as an osmotic agent in liquid dosage forms e.g. for preparation of isotonic formulations, as bulking or coating agent for solid dosage forms, as well as for semi-solid dosage forms like creams.
Due to its low microbial and endotoxin limits, Sodium chloride Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1