Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H18N3O4S · Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
371.39
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Quality Level
assay
≥90% (anhydrous)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3
InChI
1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
InChI key
KLOHDWPABZXLGI-YWUHCJSESA-M
General description
Kills growing cells by interfering with the terminal reaction in bacterial wall synthesis. Active against Gram-negative bacteria. Inactivated by lactamases. Suitable for use in research that uses ampicillin-resistant plasmids.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Aqueous stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C. Product is heat-resistant and stable between pH 2 and 11.
Other Notes
Nakajima, M., et al. 1994. Neurosci. Lett.176, 161.
Wu, M.H., and Yung, B.Y. 1994. Eur. J. Pharmacol.270, 203.
Betzel, C., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1161, 47.
Yung, B.Y., et al. 1992. Int. J. Cancer52, 317.
Martin, S.J., et al. 1990. J. Immunol.145, 1859.
Yung, B.Y., et al. 1990. Cancer Res.50, 5987.
White, R.J., and Phillips, D.R. 1985. Biochemistry27, 9122.
Madharavao, M., et al. 1978. J. Med. Chem. 21, 958.
Sengupta, S.K., et al. 1975. J. Med. Chem. 18, 1175.
Wu, M.H., and Yung, B.Y. 1994. Eur. J. Pharmacol.270, 203.
Betzel, C., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta1161, 47.
Yung, B.Y., et al. 1992. Int. J. Cancer52, 317.
Martin, S.J., et al. 1990. J. Immunol.145, 1859.
Yung, B.Y., et al. 1990. Cancer Res.50, 5987.
White, R.J., and Phillips, D.R. 1985. Biochemistry27, 9122.
Madharavao, M., et al. 1978. J. Med. Chem. 21, 958.
Sengupta, S.K., et al. 1975. J. Med. Chem. 18, 1175.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Globális kereskedelmi áruazonosító szám
| Cikkszám | GTIN |
|---|---|
| 171254-25GM | 07790788048129 |
| 171254-5GM | 07790788048136 |