Merck
171258
Sigma-Aldrich
AMPK Signaling Activator XV
Szinonimák:
A-769662, 4-Hydroxy-3-(2′-hydroxy-1,1′-biphenyl-4-yl)-6-oxo-6,7-dihydrothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile, 4-Hydroxy-3-(2′-hydroxybiphenyl-4-yl)-6-oxo-6,7-dihydrothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile, 6,7-Dihydro-4-hydroxy-3-(2′-hydroxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)-6-oxothieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile, A 769662, A769662
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H12N2O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
360.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.25
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
SMILES string
[s]1c2[nH][c](c(c(c2c(c1)c3ccc(cc3)c4c(cccc4)O)O)C#N)=O
InChI
1S/C20H12N2O3S/c21-9-14-18(24)17-15(10-26-20(17)22-19(14)25)12-7-5-11(6-8-12)13-3-1-2-4-16(13)23/h1-8,10,23H,(H2,22,24,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTESJDQKVOEUOY-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Biokémiai/fiziológiai hatások
A-769662 is a potent, β1 subunit-selective, allosteric drug and metabolite (ADaM) site AMPK activator (α1β1γ1 EC50/Emax = 0.15 μM/1.99 vs. 4.51 μM/2.19 with AMP) that promotes a Thr172 phosphorylation in a β1 carbohydrate binding module (CBM) Ser108 phosphorylation-dependent manner. A769662 synergizes with AMP as well as C2 (AMP mimetic) toward Thr172 dephosphorylated/Ser108 phosphorylated AMPK. A-769662 is widely employed in probing AMPK β1 complexes-mediated cellular signaling in cultures (conc range: 1 μM-1 mM) as well as AMPK-dependent physiological and pathological processes in mice and rats in vivo (dosing range: 1-30 mg/kg i.p.).
Potent, β1-selective, allosteric drug and metabolite (ADaM) site AMP-activated protein kinase (AMPK) activator in cultures and in vivo.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3