Merck
176905
Sigma-Aldrich
Anthrax Protective Antigen
from Recombinant, >90% (SDS-PAGE), lyophilized, anthrax protective antigen, Calbiochem®
Szinonimák:
Anthrax PA
Slide 1 of 1
Méret kiválasztása
100 μG
180 000,00 Ft
180 000,00 Ft
Készletenrészletek
Tömeges megrendelés kérése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 μG
180 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
180 000,00 Ft
Készletenrészletek
Tömeges megrendelés kérése
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Product Name
Anthrax Protective Antigen, Bacillus anthracis, Recombinant, B. anthracis, Anthrax Protective Antigen, Bacillus anthracis, Recombinant, is the protective antigen that mediates the entry of anthrax lethal factor and edema factor into the target cell.
Minőségi szint
Forma
lyophilized
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
oldhatóság
soluble (Reconstitute in 100 µl sterile, distilled H2O to yield a final concentration of 1 mg/ml.)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
176908SAB3501198203980
form
lyophilized
form
lyophilized
form
liquid
form
lyophilized solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
Általános leírás
Recombinant, Bacillus anthracis anthrax protective antigen expressed in a special strain of B. anthracis. One of three protein components of anthrax toxin produced by the pathogenic bacterium, Bacillus anthracis. Central moiety that mediates entry of lethal factor (LF) and edema factor (EF) into the target cell. PA83 binds to the cell surface via a type I membrane receptor with a von Willebrand factor A domain, known as anthrax toxin receptor. PA83 is proteolytically activated in vivo by a furin-like protease to produce a 63 kDa protein (PA63). PA63 self-associates to form a heptameric, cation-selective, voltage-gated, membrane channel that subsequently binds to LF and/or EF. Cleavage of the 20 kDa fragment from PA83 is necessary for binding of protective antigen to LF and EF.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: no
Primary Target
Type I membrane protein with a von Willebrand factor A domain called anthrax toxin receptor
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Kiszerelés
yes
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Fizikai forma
Lyophilized from 50 mM NaCl, 5 mM HEPES, pH 7.5.
Feloldás
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Avoid freeze/thaw cycles of solutions. Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Reconstitute in 100 µl sterile, distilled H₂O to yield a final concentration of 1 mg/ml.
Analízis megjegyzés
Single major band by SDS-PAGE. Several smaller minor components are apparent that may represent cleavage fragments of the PA.
Egyéb megjegyzések
Mogridge, J., et al. 2002. Biochemistry41, 1079.
Nassi, S., et al. 2002. Biochemistry41, 1445.
Ahuja, N., et al. 2001. Biochem. Biophys. Res. Commun.286, 6.
Bradley, K.A., et al. 2001. Nature414, 225.
Brossier, F., and Mock, M. 2001. Toxicon39, 1747.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1