Merck
234115
Colchicine
From Colchicum autumnale, is an inhibitor of mitosis that disrupts microtubules and inhibits tubulin polymerization. Induces apoptosis in PC12 and cerebellar granule cells
Szinonimák:
Colchicine, Colchicum autumnale
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H25NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
399.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥94% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
Colchicine, Colchicum autumnale, Colchicine, Colchicum autumnale, CAS 64-86-8, is an inhibitor of mitosis that disrupts microtubules and inhibits tubulin polymerization. Induces apoptosis in PC12 and cerebellar granule cells.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 2471
assay
≥94% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow to off-white
solubility
ethanol: 10 mg/mL, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
N([C@H]1CCc2c(c(c(c(c2)OC)OC)OC)c3c1c[c](c(cc3)OC)=O)C(=O)C
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChI key
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
General description
Inhibitor of mitosis that is useful in cell division studies. Disrupts microtubules and inhibits tubulin polymerization. Induces apoptosis in PC12 cells and in cerebellar granule cells.
Major alkaloid of Colchicum autumnale. Inhibitor of mitosis used in cell division studies. Disrupts microtubules and inhibits tubulin polymerization. Induces apoptosis in pheochromocytoma (PC12) cells and in cerebellar granule cells.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
Inhibitor of mitosis
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Other Notes
Bonfoco, E., et al. 1995. Exp. Cell Res.218, 189.
Lindenboim, L., et al. 1995. J. Neurochem.64, 1054.
Leung, M.F., and Sartorelli, A.C. 1992. Leuk. Res.16, 929.
Santell, L. 1992. Exp. Cell Res. 201, 358.
Salmon, E.D., et al. 1984. J. Cell Biol.99, 1066.
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Highly Toxic & Carcinogenic / Teratogenic (I)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colchicine, Colchicum autumnale
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztető szó
Danger
Veszélykódok
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Tárolási osztály
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Mi folyik itt?
WGK 3
Lobbanáspont (°F)
Not applicable
Lángpont (°C)
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
64-86-8
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)