Méret kiválasztása
Erről a tételről
Termék neve
Endoproteinase Asp-N, Excision Grade, Pseudomonas fragi,
grade
Proteomics Grade
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized solid
specific activity
≥20,000 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Kapcsolódó kategóriák
Disclaimer
General description
Other Notes
Physical form
Preparation Note
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Tárolási osztály
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1