Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
CAS-szám:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
NACRES:
NA.54
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Termék neve
Endoproteinase Lys-C, Sequencing Grade, Lysobacter enzymogenes,
grade
Proteomics Grade
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
specific activity
≥200 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Kapcsolódó kategóriák
Disclaimer
Toxicity: Harmful (C)
General description
Native endoproteinase Lys-C from Lysobacter enzymogenes. Serine protease that specifically hydrolyzes amide and peptide ester bonds at the carboxylic side of lysine in peptides and proteins. Designed for protein sequencing or sequence verification, analysis of protein structural domains, and cleavage of fusion proteins. Inhibited by aprotinin, DFP, leupeptin, and TLCK. Suggested working concentration: 1:20 to 1:100 (protease:protein by weight) for sequence analysis.
Other Notes
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol Tos-Gly-Pro-Lys-pNA per min at 25°C, pH 7.7.
Physical form
Lyophilized from 50 mM HEPES, 10 mM EDTA, 5 mg/ml raffinose, pH 8.0.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Stock solutions are stable for up to 2 days at 4°C or for up to 1 month at -20°C.
Reconstitute in 50 µl of distilled H₂O.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 271(52), 33575-33579 (1996-12-27)
While multiple G protein beta and gamma subunit isoforms have been identified, the implications of this potential diversity of betagamma heterodimers for signaling through betagamma-regulated effector pathways remains unclear. Furthermore the molecular mechanism(s) by which the betagamma complex modulates diverse