Merck
71842
Sigma-Aldrich
KOD Hot Start Master Mix
Ready-to-use 2X mixture, containing KOD Hot Start DNA Polymerase, two monoclonal antibodies, ultrapure deoxynucleotides, and reaction buffer with MgSO4, optimized for convenient high fidelity PCR., ready-to-use solution, suitable for PCR
Szinonimák:
High fidelity master mix, Hot start PCR, Hot start master mix
Slide 1 of 1
Méret kiválasztása
100 REACTIONS
106 000,00 Ft
500 REACTIONS
402 000,00 Ft
106 000,00 Ft
Készletenrészletek
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 REACTIONS
106 000,00 Ft
500 REACTIONS
402 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41105500
NACRES:
NA.55
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
106 000,00 Ft
Készletenrészletek
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Forma
ready-to-use solution
használat
sufficient for 100 reactions
sufficient for 500 reactions
Jellemzők
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
High Fidelity PCR
dNTPs included
hotstart
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
technika/technikák
PCR: suitable (2X PCR Master Mix for high fidelity)
PCR: suitable
bemenet
purified DNA
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
D7440P1107P0982
technique(s)
PCR: suitable (2X PCR Master Mix for high fidelity)
technique(s)
qPCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
form
ready-to-use solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
usage
sufficient for 100 reactions
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 20 reactions, sufficient for 400 reactions
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 400 reactions
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 20 reactions, sufficient for 800 reactions
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
feature
Multiplex PCR, dNTPs included, hotstart
feature
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR, dNTPs included, hotstart
feature
dNTPs included, hotstart
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Általános leírás
KOD Hot Start Master Mix is a ready-to-use 2X mixture optimized for convenient high-fidelity PCR, which utilizes a DNA polymerase with a low error rate and results in a high degree of accuracy in the replication of the DNA of interest. The mix contains KOD Hot Start DNA Polymerase, two monoclonal antibodies, ultra-pure deoxynucleotides, and reaction buffer with MgSO4. The monoclonal antibodies inhibit the DNA polymerase and 3′→5′ exonuclease activities at ambient temperatures.
Alkalmazás
KOD Hot Start Master Mix has been used:
  • To yield PCR product for T7 endonuclease I (T7EI) assay.[1]
  • For PCR amplification of the DNA isolated from Chrysosporium multifidum, a fungus with antimicrobial activity.[2]
  • In the PCR amplification of cDNA.[3]
  • In two-step PCR for the amplification of the target sequence followed by its insertion into a vector.[4]
Tulajdonságok és előnyök
  • Highest accuracy, yield, and processivity of commercially available proofreading DNA polymerases
  • Amplifies genomic DNA templates up to 12 kbp
  • Amplifies plasmid and lambda DNA template up to 21 kbp
  • Eliminates mispriming and primer-dimer formation
  • Convenient ambient-temperature setup compatible with automation
  • KOD HotStart® Buffer ensures optimal PCR performance over a wide range of targets.
  • Offers high specificity, fidelity and yield during PCR amplification
  • Optimized for ease of use and data reproducibility
  • Simplifies PCR set-up and saves time
  • High consistency with minimal risk of contamination
*Manufactured by Toyobo and distributed by Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates (not in Japan).
Note: Purchase of this product includes an immunity from suit under patents specified in the product insert to use only the amount purchased for the purchaser′s own internal research. No other patents rights (such as 5′ Nuclease Process patent rights) are conveyed expressly, by implication, or by estoppel. Further information on purchasing licenses may be obtained by contacting the Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Komponensek
  • 2 × 1.25 ml or 10 × 1.25 mL KOD Hot Start Master Mix
References:
Kitabayashi, M., et al. 2002. Biosci. Biotechnol. Biochem.66 (10), 2194. Fujii, S., et al. 1999. J. Mol.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egység definíció
One unit is defined as the amount of enzyme that will catalyze the incorporation of 10 nmol of dNTP into acid-insoluble form in 30 min at 75°C, in a reaction containing 20 mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 8 mM MgCl₂, 7.5 mM DTT, 50 µg/ml BSA, 150 µM each of dATP, dCTP, dGTP, dTTP (a mix of unlabeled and [3H]dTTP), and 150 µg/ml activated calf thymus DNA.
Egyéb megjegyzések
Simply add KOD HotStart® Master Mix to an equal volume of sample containing DNA template and primers. The final diluted reaction contains 1U KOD HotStart® DNA Polymerase per 50 μl reaction. The smaller available size provides sufficient master mix for 100 (50 μl scale), or 250 (20 μl scale) reactions, while the larger size is adequate for 500 (50 μl scale) or 1250 (20 μl scale) reactions.
Jogi információk
* Manufactured by Toyobo and distributed by Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates (not in Japan).Note: Purchase of this product includes an immunity from suit under patents specified in the product insert to use only the amount purchased for the purchaser′s own internal research. No other patents rights (such as 5′ Nuclease Process patent rights) are conveyed expressly, by implication, or by estoppel. Further information on purchasing licenses may be obtained by contacting the Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Questions
  1. What is the thermocycling condition for the PCR reaction?
    1 answer
    1. The thermocycling conditions will be somewhat dependent on the primers used in the reaction. See the image below for the standard reaction setup and cycling conditions. These recommendations are suitable for most primer/template combinations, however there are exceptions. To review the full product information, including primer considerations, please see the link below. Navigate to the User Protocol titled "TB506 KOD Hot Start Master Mix": https://www.emdmillipore.com/product/KOD-Hot-Start-Master-Mix,EMD_BIO-71842?ReferrerURL=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#documentation
      Please refer to page 2 and 3 of the document.
      James-Dependent upon primers
      https://www.emdmillipore.com/product/KOD-Hot-Start-Master-Mix,EMD_BIO-71842?ReferrerURL=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#documentation
      Helpful?