Merck
8.22002
Crotonic anhydride
(mixture of cis and trans isomers) for synthesis
Szinonimák:
Crotonic anhydride, 2-Butenoic anhydride
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Lineáris képlet:
(CH3CH=CHCO)2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
210-807-1
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
gőznyomás
1 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
290 °C
hatékonyság
2061 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
250 °C
mp
-20 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 113 °C
sűrűség
1.04 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(C(=O)\C=C\C)C(=O)\C=C\C
InChI
1S/C8H10O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H,1-2H3/b5-3+,6-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VJDDQSBNUHLBTD-GGWOSOGESA-N
Általános leírás
Crotonic anhydride is also known as 2-butenoic anhydride is commonly used as a precursor in the synthesis of polymers. Its reactive anhydride group makes it an effective acylating agent in esterification reactions, facilitating the formation of esters by reacting with alcohols.
Analízis megjegyzés
Assay isomers (GC, area%): ≥ 95.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.038 - 1.040
Identity (IR): passes test
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F
Lobbanási pont (C)
113 °C