Merck
99100105
Opentrons® 200μL tip rack, filtered
new
Tips for AAW Workstation
Slide 1 of 1
Méret kiválasztása
20 EACH
133 000,00 Ft
133 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41121608
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
polypropylene
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNA free (Human)
PCR clean
RNase and DNase free
autoclavable
endotoxin free
pyrogen free
gyártó/kereskedő neve
991-00105
kiszerelés
pkg of 20 packs of 96 each
térfogat
200 μL
Általános leírás
200 µL filtered pipette tips for the Opentrons Flex, provided sterile in racks or blister packs (refills). Tips are clear, non-conducting polypropylene tips, free of human DNA, PCR inhibitors, RNase/DNase, pyrogens, and endotoxins. Opentrons Flex Tips and Racks are autoclavable.
Jogi információk
AAW is a trademark of Millipore Corporation
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Opentrons is a registered trademark of Opentrons Labworks, Inc.
Dokumentumtár megtekintése
Kapcsolódó tartalom
Read an automated protocol for protein purification using PureProteome™ nickel magnetic beads on the AAW™ automated assay workstation and see results comparing manual vs automated runs.
View an automated protocol for Duolink® assays on the AAW™ automated assay workstation and see results comparing manual vs automated runs.