Merck
99100110
Opentrons® 50μL tip refill, filtered
new
Tips for AAW Workstation
Slide 1 of 1
Méret kiválasztása
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41121608
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
polypropylene
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNA free (Human)
PCR clean
RNase and DNase free
autoclavable
endotoxin free
pyrogen free
gyártó/kereskedő neve
991-00110
kiszerelés
pkg of 20 packs of 96 each
térfogat
50 μL
Általános leírás
50 µL filtered pipette tips for the Opentrons Flex, provided sterile in racks or blister packs (refills). Tips are clear, non-conducting polypropylene tips, free of human DNA, PCR inhibitors, RNase/DNase, pyrogens, and endotoxins. Opentrons Flex Tips and Racks are autoclavable.
Jogi információk
AAW is a trademark of Millipore Corporation
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Opentrons is a registered trademark of Opentrons Labworks, Inc.