Merck
MP42G12
mPAGE® 4-20% Bis-Tris Precast Gels
4-20% Bis-Tris, 12 well, 1mm
Szinonimák:
Bis-Tris precast gels, precast gels for SDS-PAGE, precast polyacrylamide gels
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
1 EA
39 500,00 Ft
39 500,00 Ft
Available to ship TODAYrészletek
Erről a tételről
UNSPSC Code:
41105320
NACRES:
NA.56
Cassette w × l:
10 cm × 8 cm
Gel thickness:
1 mm
Well maximum volume:
60 μL
Compatibility:
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
Packaging:
pkg of 10 gels
Shelf life:
18 mo.
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
mPAGE® 4-20% Bis-Tris Precast Gel, L × W × wells 10 cm × 8 cm × 12 well
shelf life
18 mo.
packaging
pkg of 10 gels
L × W × wells
10 cm × 8 cm × 12 well
cassette W × L
10 cm × 8 cm
gel thickness
1 mm
well maximum volume
60 μL
well wells
12 wells
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
storage temp.
2-8°C
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
MP42G15MP42G10MP41G12
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
compatibility
mPAGE® MES or MOPS Running Buffer; mPAGE® Mini Gel System
cassette W × L
10 cm × 8 cm
cassette W × L
10 cm × 8 cm
cassette W × L
10 cm × 8 cm
cassette W × L
10 cm × 8 cm
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
gel thickness
1 mm
well maximum volume
60 μL
well maximum volume
40 μL
well maximum volume
80 μL
well maximum volume
60 μL
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
shelf life
18 mo.
Application
mPAGE 4-20% bis-tris gels for high resolution protein separation
  • Load up to 60 μl sample / well
  • Typical run time 30 min (MES, 180V) or 34 min (MOPS, 200V)
  • Reverse gasket when using with Bio-Rad Mini-PROTEAN systems
  • Use adapter (MPTA) with XCell SureLock and other compatible systems
Western Blotting
General description
mPAGE 4-20% Bis-Tris Precast Gel, 10x8 cm
  • Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Tárolási osztály
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Understand the importance of using high-quality water in protein electrophoresis and Western blotting to improve assay sensitivity and accuracy.
Kapcsolódó tartalom
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
Questions
  1. Hi, is this precasted gel compatible with Bio-Rads standard running buffer (tris-glycine)? If no, do you have any precasted gels that are compatible with Bio-Rads standard running buffer?
    1 answer
    1. Unfortunately, no, the mPAGE Bis-Tris Precast Gels are designed to work exclusively with MOPS or MES running buffer. Tris-glycine running buffers are typically used with SDS-PAGE gels. Please see the link below to review a 12.5% SDS-PAGE precast gel product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/ge80126101
      Helpful?