Merck
MPM0PS
MOPS SDS running buffer powder for mPAGE® Bis-Tris gels
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
Szinonimák:
SDS running buffer
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
1 EA
11 800,00 Ft
11 800,00 Ft
Várhatóan ma szállítjukrészletek
Erről a tételről
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12161703
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
form
powder
packaging
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
MPMESMPTRBMPSB-250ML
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
packaging
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
packaging
pack of 5 ea (Each packet makes 1 liter of running buffer)
packaging
pack of 10 ea (Each packets makes 1 liter of transfer buffer at 1X)
packaging
vial of 250 mL
General description
MOPS SDS running buffer powder for mPAGE Bis-Tris gels. 5 packets. Each packet makes 1 liter of running buffer.
  • Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Application
MOPS SDS buffer is formulated for running mPAGE Bis-Tris gels. This buffer is recommended for separating large and medium-sized proteins.
Reconstitute 1 pouch of buffer powder with 1000 ml deionized water to make 1X running buffer. Do not use acid or base to adjust the pH.
  • Western Blotting
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protokollok
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Egyszerűsítse az SDS-PAGE gél előkészítését előre kevert oldatainkkal és protokolljainkkal a fehérjék precíz elválasztása érdekében.
Összes mutatása
Kapcsolódó tartalom
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
We get it. Westerns can be a pain in the blot, and we’ve certainly made our share. So, share with us your ugly blots and receive a surprise! And while we can’t tell you what it is – that would spoil the surprise - except that it will spark creativity in the lab.
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.