Merck
MPSB-10ML
mPAGE® 4X LDS Sample Buffer
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41105323
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
form
liquid
packaging
vial of 10 mL
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
General description
Used to prepare protein samples for denaturing polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE) with mPAGE and most other Bis-Tris gels. LDS sample buffer contains lithium dodecyl sulfate with pH at 8.4 for optimal activity of the reducing agent.
  • Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Application
Western Blotting
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3