Méret kiválasztása
39 600,00 Ft
39 600,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2026. február 20.részletek
Erről a tételről
Ugrás ide:
form
liquid
Kapcsolódó kategóriák
1 of 4
Ez a tétel | MPSTD4 | MPSTD3 | MP8W15 |
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
Application
Do not boil.
Western Blotting
General description
- Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Cikkek
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes with the mPAGE® Lux Casting System. Find simpler, safer gel casting methods.
Frissítse gélöntési munkafolyamatát a mPAGE® Lux Casting System segítségével, amelynek használatra kész SDS-PAGE gélei mindössze 3 perc alatt elkészülnek. Találjon egyszerűbb, biztonságosabb gélöntési módszereket.
Protokollok
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Egyszerűsítse az SDS-PAGE gél előkészítését előre kevert oldatainkkal és protokolljainkkal a fehérjék precíz elválasztása érdekében.
Kapcsolódó tartalom
We get it. Westerns can be a pain in the blot, and we’ve certainly made our share. So, share with us your ugly blots and receive a surprise! And while we can’t tell you what it is – that would spoil the surprise - except that it will spark creativity in the lab.