Méret kiválasztása
38 900,00 Ft
38 900,00 Ft
Available to ship TODAYrészletek
Erről a tételről
Ugrás ide:
form
liquid
mol wt
10-200 kDa
packaging
pkg of 500 μL
storage temp.
−20°C
Kapcsolódó kategóriák
1 of 4
Ez a tétel | MPSTD4 | MPSTD2 | 69385 |
|---|---|---|---|
| mol wt 10-200 kDa | mol wt 10-203 kDa | mol wt - | mol wt 15-600 kDa |
| form liquid | form liquid | form liquid | form solid |
| packaging pkg of 500 μL | packaging pkg of 500 μL | packaging - | packaging - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Application
- Immunoblotting (Western)
- Western Blotting
General description
Storage Buffer: 20 mM Tris-phosphate(pH 7.5 at 25°C), 2 % SDS, 0.2 mM Dithiothreitol, 3.6 M Urea, and 15 % (v/v) Glycerol. Load 2.5 to 10 μl per lane.
- Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Other Notes
Legal Information
Tárolási osztály
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Cikkek
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes with the mPAGE® Lux Casting System. Find simpler, safer gel casting methods.
Frissítse gélöntési munkafolyamatát a mPAGE® Lux Casting System segítségével, amelynek használatra kész SDS-PAGE gélei mindössze 3 perc alatt elkészülnek. Találjon egyszerűbb, biztonságosabb gélöntési módszereket.
Protokollok
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Egyszerűsítse az SDS-PAGE gél előkészítését előre kevert oldatainkkal és protokolljainkkal a fehérjék precíz elválasztása érdekében.
Kapcsolódó tartalom
We get it. Westerns can be a pain in the blot, and we’ve certainly made our share. So, share with us your ugly blots and receive a surprise! And while we can’t tell you what it is – that would spoil the surprise - except that it will spark creativity in the lab.