Merck
WBULS0100
Immobilon ECL Ultra Western HRP Substrate
Western blotting, HRP
Szinonimák:
HRP substrate
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
42029053
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
technique(s)
western blot: suitable
detection method
chemiluminescent
shipped in
ambient
Quality Level
General description
Immobilon® ECL Ultra Western HRP Substrate is an ultra-sensitive reagent with long signal duration for the detection of horseradish peroxidase (HRP)-labeled antibodies on western blots. The intense signal created permits sensitive detection at the mid-to-low femtogram range using x-ray film or digital imaging systems.
Application
Immobilon® ECL Ultra substrate is compatible with both PVDF andnitrocellulose blotting membranes, as well as commonly used buffers and blocking reagents.
Sufficient for 1000 cm²
Preparation Note
Store at 2–8 °C
Other Notes
Solution A- 50 mL
Solution B- 50 mL
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Tárolási osztály
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_c
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
The possible causes and potential remedies for challenges encountered as a result of blocking, washing, antibody incubation, and detection/exposure of Western blots
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Protokollok
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.