Merck
08039852001
Roche
Carboxypeptidase B, recombinant
solution, ~150 units/mg protein (at +25°C with hippuryl-L-arginine as the substrate), optimum pH 7.0-9.0
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
1 ML
121 000,00 Ft
121 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Erről a tételről
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
~150 units/mg protein (at +25°C with hippuryl-L-arginine as the substrate)
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
form
solution
specific activity
~150 units/mg protein (at +25°C with hippuryl-L-arginine as the substrate)
shelf life
A decrease in activity of approx. 10% may occur within 6 months.
mol wt
34.6 kDa
packaging
pkg of 1 mL (2.8 mg)
manufacturer/tradename
Roche
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
optimum pH
7.0-9.0
storage temp.
−20°C
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
SRP330213-173RSTREP-RO
specific activity
~150 units/mg protein (at +25°C with hippuryl-L-arginine as the substrate)
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
≥17 units/mg protein
form
solution
form
lyophilized
form
liquid
form
liquid
shelf life
A decrease in activity of approx. 10% may occur within 6 months.
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
optimum pH
7.0-9.0
optimum pH
-
optimum pH
-
optimum pH
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
mol wt
34.6 kDa
mol wt
35.1 kDa
mol wt
Mw ~47 kDa
mol wt
~52 kDa
Application
Peptidyl-L-lysine (-L-arginine) hydrolase
Use Carboxypeptidase B for the sequence analysis of proteins by successive cleavage of basic amino acids from the C-terminus of proteins.
Biochem/physiol Actions
Carboxypeptidase B is a Zn2+-metalloprotease, catalyzing the hydrolysis of the basic amino acids L-Lys and L-Arg from the C-terminal position in polypeptides.[1]
Analysis Note
Contaminants: Contaminants expressed as percentage of carboxypeptidase B activity.
Carboxypeptidase A ≤2%
Trypsin (with Chymotrypsin as substrate) ≤0.005 U/mg
Other Notes
For life science research use only. Not for use in diagnostic precedures.
Tárolási osztály
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The kinetics of carboxypeptidase B activity.
E C WOLFF et al.
The Journal of biological chemistry, 237, 3094-3099 (1962-10-01)