Merck
01700
Sigma-Aldrich
Acrylamide
purum, ≥98.0% (GC)
Szinonimák:
2-Propenamide, Polyacrylamide, acrylic amide, akrylamid, Acrylic acid amide
Slide 1 of 1
Méret kiválasztása
250 G
11 500,00 Ft
1 KG
24 600,00 Ft
5 KG
101 000,00 Ft
11 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Tömeges megrendelés kérése
Erről a tételről
Lineáris képlet:
CH2=CHCONH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
71.08
Beilstein:
605349
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41105319
eCl@ss:
39031205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.22
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
gőzsűrűség
2.45 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.03 mmHg ( 40 °C)
grade
purum
Teszt
≥98.0% (GC)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
81-87 °C
82-86 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 200 g/L at 20 °C
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
A9099A3553A8887
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
solubility
water: soluble 200 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
vapor density
2.45 (vs air)
vapor density
2.45 (vs air)
vapor density
2.45 (vs air)
vapor density
2.45 (vs air)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
Alkalmazás
Acrylamide has been used for preparing slab gel gradients for polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE).[1]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Acrylamide is a reactive, water soluble vinyl monomer. It causes a decrease in the number of neuritis per cell as well as reduces the rate of protein synthesis.[2]
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Peripheral nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M W Cunningham et al.
The Journal of experimental medicine, 164(4), 998-1012 (1986-10-01)
mAbs produced by immunization of BALB/c mice with Streptococcus pyogenes M type 5 membranes were further characterized for their reaction with S. pyogenes pep M5 protein and with autoantigens associated with human cell lines. mAbs 36.2.2 and 54.2.8 simultaneously reacted
M Nordin-Andersson et al.
Cell biology and toxicology, 19(1), 43-51 (2003-03-29)
Basal cytotoxicity, morphological changes and alterations in cell physiological and neurochemical functions were studied in differentiated human neuroblastoma (SH-SY5Y) cells during exposure to acrylamide and during a subsequent recovery period after cessation of exposure. Acrylamide induced a 20% reduction in
Arianna Rath et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(39), 15668-15673 (2013-09-11)
SDS/PAGE is universally used in biochemistry, cell biology, and immunology to resolve minute protein amounts readily from tissue and cell extracts. Although molecular weights of water-soluble proteins are reliably determined from their SDS/PAGE mobility, most helical membrane proteins, which comprise
Jonas S Laursen et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(7), 2835-2844 (2013-01-25)
Non-natural peptide analogs have significant potential for the development of new materials and pharmacologically active ligands. One such architecture, the β-peptoids (N-alkyl-β-alanines), has found use in a variety of biologically active compounds but has been sparsely studied with respect to
Rusty L Montgomery et al.
EMBO molecular medicine, 6(10), 1347-1356 (2014-09-23)
Over the last decade, great enthusiasm has evolved for microRNA (miRNA) therapeutics. Part of the excitement stems from the fact that a miRNA often regulates numerous related mRNAs. As such, modulation of a single miRNA allows for parallel regulation of