Merck
04100
Sigma-Aldrich
Ethylhydrazine oxalate
≥96.0% (T)
Szinonimák:
Ethylhydrazine ethanedioate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H8N2 · C2H2O4
CAS Number:
Molekulatömeg:
150.13
Beilstein:
3697941
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (T)
szennyeződések
~2% hydrazine
mp
170-173 °C (dec.)
funkcionális csoport
amine
carboxylic acid
hydrazine
SMILES string
CCNN.OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H8N2.C2H2O4/c1-2-4-3;3-1(4)2(5)6/h4H,2-3H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUMHBFMURBWDPC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ethylhydrazine oxalate can be used to synthesize:
  • 1-ethyl-1H-indazoles
  • 3-substituted 1-ethyl-6-methylpyrimido[4,5-c]pyridazine-5,7(1H,6H)-dione derivatives
  • 4-(2-alkyl-5-methyl-2H-pyrazol-3-yl)-piperidines
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)