Merck
158127
Sigma-Aldrich
Paraformaldehyde
powder, 95%
Szinonimák:
Polyoxymethylene
About This Item
Lineáris képlet:
HO(CH2O)nH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
30.03 (as monomer)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
gőzsűrűség
1.03 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<1.45 mmHg ( 25 °C)
Teszt
95%
Forma
powder
öngyulladási hőmérséklet
572 °F
robbanási határérték
73 %
mp
120-170 °C (lit.)
sűrűség
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Paraformaldehyde is also referred as polyoxymethylene. It participates as an external CO source in the synthesis of aromatic aldehydes and esters.
Alkalmazás
Paraformaldehyde can be used as a:
  • Methylene building block in the Mannich reaction with primary amines and alkynes to synthesize propargyl amines.
  • Hydroxymethylation reagent to synthesize homoallylic alcohols by reacting with 1,1-disubstituted allenes.
  • Formylation reagent in the Ir-catalyzed N-formylation of amines to synthesize formamides.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
The effects of simvastatin on hippocampal caspase-3 and Bcl-2 expression following kainate-induced seizures in rats
Sun J, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 30(4), 739-746 (2012)
Morphological and physiological species-dependent characteristics of the rodent Grueneberg ganglion
Brechbuhl J, et al.
Frontiers in Neuroanatomy, 8, 87-87 (2014)
Cytometry, 256-256 (2000)
L L Lanier et al.
Journal of immunological methods, 47(1), 25-30 (1981-01-01)
The objective of this study was to find a simple method to preserve cells for subsequent flow cytometry (FACS) analysis. We determined that fixation in 1% paraformaldehyde-0.85% saline solution did not significantly alter the Coulter volume, light scatter of fluorescence
Kishore Natte et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(38), 10090-10094 (2014-07-30)
Carbonylation reactions represent useful tools for organic synthesis. However, the necessity to use gaseous carbon monoxide is a disadvantage for most organic chemists. To solve this problem, novel protocols have been developed for conducting palladium-catalyzed reductive carbonylations of aryl bromides
Protokollok
Formaldehyde cross-linking protocol detects specific protein interactions with confidence.