Merck
23701
Acrylamide
analytical standard
Szinonimák:
2-Propenamide, Acrylic acid amide
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Lineáris képlet:
CH2=CHCONH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
71.08
Beilstein:
605349
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
eCl@ss:
39031205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.45 (vs air)
gőznyomás
0.03 mmHg ( 40 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 200 g/L at 20 °C
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Alkalmazás
Acrylamide may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in:
  • Environmental water samples using ion-exclusion chromatography-mass spectrometry system (IEC-MS).
  • Cereal-based food products by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC–MS) and reversed phase-high performance liquid chromatography with diode array detection (RP-HPLC-DAD).
  • Potato-based foods by liquid chromatography with diode array detection (LC–DAD).
Refer to the products certificate of analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Peripheral nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
RP-HPLC-DAD studies on acrylamide in cereal-based baby foods
Michalak J, et al.
J. Food Compos. Anal., 32, 68-73 (2013)
Cheremisinoff, P.
Handbook of Engineering Polymeric Materials, Tech & Eng, 61-61 (1997)
Trace level determination of acrylamide in cereal-based foods by gas chromatography- mass spectrometry.
Pittet A, et al.
Journal of Chromatography A, 1035(1), 123-130 (2004)
RP-HPLC-DAD studies on acrylamide in cereal-based baby foods.
Michalak, Joanna, Elzbieta Gujska, and Andrzej Kuncewicz.
Journal of Food Biochemistry, 32.1, 68-68 (2013)
Determination of acrylamide in drinking water by large-volume direct injection and ion-exclusion chromatography- mass spectrometry.
Cavalli S, et al.
Journal of Chromatography A, 1039(1-2), 155-159 (2004)