Merck
25114
Sigma-Aldrich
Sodium citrate tribasic hydrate
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
Citric acid trisodium salt, Trisodium citrate hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · aq
CAS-szám:
Molekulatömeg:
258.07 (anhydrous basis)
Beilstein:
3819251
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
Forma
solid
szennyeződések
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.04% free alkali (as NaOH)
≤0.06% free acid (as C6H8O7)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
As: ≤2 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PKIDNTKRVKSLDB-UHFFFAOYSA-K
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lee JD, et al.
Lee JD, et al.
Solid State Phenomena, 124 (2007)
Xuepu Wang et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(11), e1906721-e1906721 (2020-02-25)
A method for the fabrication of well-defined metallic nanostructures is presented here in a simple and straightforward fashion. As an alternative to lithographic techniques, this routine employs microcontact printing utilizing wrinkled stamps, which are prepared from polydimethylsiloxane (PDMS), and includes
Sensitive detection of hydrogen peroxide in foodstuff using an organic-inorganic hybrid multilayer-functionalized graphene biosensing platform.
Cui Y, et al.
Microchimica Acta, 174(1-2), 137-144 (2011)
Felix-Navarro RM, et al.
Journal of Nanoparticle Research, 15(8), 137-144 (2013)
Zhichao Zhang et al.
Molecular neurobiology, 57(2), 997-1008 (2019-10-28)
Neural stem/progenitor cells (NSPCs) persist in the mammalian brain throughout life and can be activated in response to the physiological and pathophysiological stimuli. Epigenetic reprogramming of NPSC represents a novel strategy for enhancing the intrinsic potential of the brain to