Merck
322415
Methanol
≥99.8%, anhydrous, suitable for tissue processing
Methanol
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Szinonimák:
Methyl alcohol
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
A(z) 322415 termékkel kapcsolatban érdeklődjön a Merck helyi irodájában vagy kereskedőjénél. Lépjen kapcsolatba a szaktanácsadással
Erről a tételről
Lineáris képlet:
CH3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
32.04
UNSPSC Code:
12352104
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-659-6
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
MDL number:
Assay:
99.8%
Grade:
anhydrous
Technique(s):
tissue processing: suitable
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
Methanol, anhydrous, 99.8%
grade
anhydrous
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
Quality Level
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
SMILES string
CO
expl. lim.
36 %
technique(s)
tissue processing: suitable
impurities
<0.002% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0003%
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
General description
Methanol is an industrial organic solvent commonly used in organic synthesis. It is being considered as a potential hydrogen source in fuel cell technology due to its high H/C ratio, low propensity for soot generation, relatively low reforming temperature and its liquid state at room temperature. The olefins (ethylene or propylene) formed from methanol via MTO (methanol-to-olefins) process, can be an alternative to oil and gas to produce hydrocarbon fuels.
Application
Methanol has been used for fixing the tissues during preparation of thin giemsa stained blood smears.[1] It has been used in the purification step during the synthesis of pyocyanin, a toxic compound found in Pseudomonas aeruginosa.
Methanol has been used in following applications:
  • Used for the synthesis and purification of pyocyanin, spectrophotometric estimation of pyocyanin concentration, and the calculation of pyocyanin molar concentration using spectrophotometer absorption data.[2]
  • Used as a component of staining solution used in karyotyping.[3]
  • Used as a component of staining solution to stain cell colonies in colony formation assay.
Other Notes
Pure-Pac® II containers require the Micromatic MacroValve coupler for dispensing solvents, Z560723.
Legal Information
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
67-56-1
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Generation of Embryonic Stem Cells in Rabbits.
Methods in Molecular Biology, 1341, 49-66 (2016)
Matthew P Horning et al.
Lab on a chip, 14(12), 2040-2046 (2014-05-02)
A paper microfluidic cartridge for the automated staining of malaria parasites (Plasmodium) with acridine orange prior to microscopy is presented. The cartridge enables simultaneous, sub-minute generation of both thin and thick smears of acridine orange stained parasites. Parasites are stained
Rajkumar Cheluvappa
MethodsX, 1, 67-73 (2014-01-01)
Preparation of the toxin pyocyanin from the bacterium Pseudomonas aeruginosa is an exacting procedure. Pyocyanin is expensive to commercially purchase. The sellers do not give out the extraction procedure. Classically, pyocyanin preparation involves complicated multi-step P. aeruginosa culturing and solvent
Standardized chemical synthesis of Pseudomonas aeruginosa pyocyanin.
Cheluvappa R.
Gastroenterologia y hepatologia, 22, 1350-1351 (2007)
Beyond oil and gas: the methanol economy.
Olah GA.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(18), 2636-2639 (2005)
Cikkek
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Az anyagok akkor keverhetők egymással, ha egységes oldatot alkotva oldódnak. Tegye könyvjelzőbe vagy töltse le a gyakori laboratóriumi oldószerek keverhetőségi táblázatát.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Does this part number come with a septum on the bottle you need a needle to pierce through?
    1 answer
    1. Yes this product is packaged with a SureSeal Crown cap.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review