Fontos dokumentumok
33114
Citric acid monohydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, 99.5-102%
Szinonimák:
2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Teszt
99.5-100.5% (calc. on anhydrous substance)
99.5-102%
Forma
solid
szennyeződések
≤0.005% insolubles in water
≤2 ppm heavy metals (as Pb)
7.5-9.0% water (Karl Fischer)
izzítási maradék
≤0.01% (as SO4)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
oxalate (C2O42-): ≤100 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤3 ppm
Pb: ≤2 ppm
Zn: ≤5 mg/kg
alkalmasság
complies for appearance of solution
complies for reaction against H2SO4
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
345.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
173.9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?