Fontos dokumentumok
A1202000
Citric acid
anhydrous, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
EP reference standard
API-család
citric acid
minőség
anhydrous
robbanási határérték
8 %, 65 °F
gyártó/kereskedő neve
EDQM
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)