Merck
A1271000
Arginine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Arginine monohydrochloride, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14N4O2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
210.66
Beilstein:
3631658
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
arginine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
236-230 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Arginine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Substrate of nitric oxide synthase, which is converted to citrulline and nitric oxide (NO). Induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Nivaldo Ribeiro Villela et al.
Journal of translational medicine, 12, 232-232 (2014-08-26)
Relative hypovolemia is frequently found in early stages of severe sepsis and septic shock and prompt and aggressive fluid therapy has become standard of care improving tissue perfusion and patient outcome. This paper investigates the role of the nitric oxide
Jenna Gallie et al.
PLoS biology, 13(3), e1002109-e1002109 (2015-03-13)
Phenotype switching is commonly observed in nature. This prevalence has allowed the elucidation of a number of underlying molecular mechanisms. However, little is known about how phenotypic switches arise and function in their early evolutionary stages. The first opportunity to
X Zheng et al.
Journal of dental research, 94(2), 344-353 (2014-12-06)
Dental caries is closely associated with the microbial disequilibrium between acidogenic/aciduric pathogens and alkali-generating commensal residents within the dental plaque. Fluoride is a widely used anticaries agent, which promotes tooth hard-tissue remineralization and suppresses bacterial activities. Recent clinical trials have
Lucie Holubova et al.
Carbohydrate polymers, 112, 271-276 (2014-08-19)
Hyaluronic acid (HA) is known to serve as a dynamic mediator intervening in many physiological functions. Its specific effect has been repeatedly confirmed to be strongly influenced by the molecular size of hyaluronan fragments. However common technological approaches of HA
Yumiko Mizukoshi et al.
ChemMedChem, 10(4), 736-741 (2015-03-12)
Numerous small organic compounds exist in equilibrium among monomers, soluble oligomers, and insoluble aggregates in aqueous solution. Compound aggregation is a major reason for false positives in drug screening, and even soluble oligomers can interfere with structural and biochemical analyses.