Merck
BP1150
Colchicine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
(S)-N-(5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamide
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H25NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
399.44
Beilstein:
2228813
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
colchicine
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(C)=O
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Colchicine BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Colchicine Tablets
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Learn how British Pharmacopoeia (BP) sets the standard by offering quality British Pharmacopoeia Chemical Reference Substances (BPCRS).
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramok
    Skull and crossbonesHealth hazard
    Veszélyességi osztályok
    Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
    Tárolási osztály kódja
    6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    Szabályozási jegyzékek
    A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
    EU REACH Annex XVII (Restriction List)
    CAS No.
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)