This product is soluble in water (50 mg/ml), yielding a clear, colorless solution. DTT is also soluble in ethanol, acetone, ethylate, chloroform, and ether. For gel electrophoresis, a more suitable product would be product D9163. Here is the product data sheet for D9163 which describes solution preparation and use for a gel electrophoresis application: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/917/548/d9163pis.pdf
Ugrás ide:
Méret kiválasztása
| Méret/SKU | Elérhetőség | Ár |
|---|---|---|
1 g | Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz. | 21 700 Ft |
5 g | Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz. | 67 100 Ft |
10 g | Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz. | 119 000 Ft |
25 g | Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz. | 290 000 Ft |
100 g | Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz. | 709 000 Ft |
1 kg | Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz. | Érdeklődés |
Erről a tételről
21 700 Ft
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration)
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
color
white
mp
41-44 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
application(s)
general analytical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
General description
Application
- as one of the reactants in the reduction and alkylation of αs1-Casein, the major allergen of cow′s milk.
- as a component of medium for the demembranation and reactivation of spermatozoa.
- to maintain stability of the enzyme as thiol effectively protects the active sites of the biocatalyst.
- as a reducing agent to test the specificity of the reaction of N-Ethylmaleimide with sulfhydryl groups.
- in proteomics analysis as in-solution protein digestion for mass spectrometry
- as a buffer component for protein quantification, to prepare wash buffer, lysis buffer, sample buffer, and protein elution buffer
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- High-quality DTT (HPLC≥98%), (titration≥99.0%)
- Suitable for electrophoresis, proteomics analysis
Other Notes
1 of 1
Ez a tétel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration) | description suitable for electrophoresis, ≥99% | description ≥99.0% (RT) | description BioXtra, ≥99.0% (titration) |
| assay ≥98% (HPLC), ≥99.0% (titration) | assay ≥99% | assay ≥99.0% (RT) | assay ≥99.0% (titration) |
| application(s) general analytical | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| mp 41-44 °C (lit.) | mp 40-44 °C, 41-44 °C (lit.) | mp 40-43 °C, 41-44 °C (lit.) | mp 41-44 °C (lit.) |
| solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility H2O: freely soluble, diethyl ether: freely soluble, ethyl acetate: freely soluble, acetone: freely soluble, H2O: 50 mg/mL, clear, colorless, ethanol: freely soluble, chloroform: freely soluble | solubility H2O: 0.1 M, clear, colorless |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Dithiothreitol
Figyelmeztető szó
Danger
Lobbanáspont (°F)
Not applicable
Lángpont (°C)
Not applicable
PPE (egyéni védőfelszerelés)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Veszélykódok
Biztonsági figyelmeztetések
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
-
What solvent should you use to dissolve DTT in it? Or can you just use H2O? It is for gel electrophoresis on human serum. D0632 DL-Dithiothreitol
1 answer-
Helpful?
-
-
Ist eine 1000 mM DTT Lösung in Wasser stabil, wenn man sie einfriert (-20°C)? Ist DTT (5mM D-0632) in einem Pipes-Puffer pH. 7,1 bei 15°C stabil, wenn man die Lösung bei -20°C einfriert?
1 answer-
Stability and storage data for the reconstituted material is unavailable. Generally, a solution of DTT in Hepes buffer, pH 7.75 is stable for one week at 2 to 8 °C if the container is tightly sealed and the solution is protected from atmospheric oxygen by argon or nitrogen. It is recommended to store the solution for one week at 2 to 8 °C as above or to prepare the solution fresh.
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
How long can the powder be left out a room temperature?
1 answer-
The long term storage recommendation for this product is refrigerated at 2-8°C, but is shipped at ambient temperature. Refrigerated products that ship at ambient temperature are stable for up to 2 weeks to allow for transit time. Items left at room temperature for short periods will not be adversely effected.
Helpful?
-
-
What is the shelf life of this product once the stock solution is made up please?
1 answer-
A solution of DTT in Hepes buffer, pH 7.75 is stable for one week at 2 to 8 °C if the container is tightly sealed and the solution is protected from atmospheric oxygen by argon or nitrogen.
Helpful?
-